GF12220467
Iridium
rod, 4.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
IR007935
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 122-204-67
resistivity
4.71 μΩ-cm
L
25 mm
diameter
4.0 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)