GF11230692
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, L 1 m
Sinónimos:
FP301100
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 112-306-92
L
1 m
thickness
0.01 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)