GF10845626
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 200 g
Sinónimos:
LA546010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 108-456-26
weight
200 g
max. part. size
200 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)