Key Documents
GF10546398
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
490mm rod, 3mm diameter, extruded
Sinónimos:
MG017910
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 105-463-98
L × diam.
490 mm × 3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)