GF09758739
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear amber
Sinónimos:
SU301050
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 097-587-39
L
0.5 m
thickness
0.05 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)