GF09713493
Niobium
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
NB000301, Columbium
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 097-134-93
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
size
100 × 100 mm
thickness
0.025 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)