GF09100921
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.1 mm, size 380 × 380 mm, natural
Sinónimos:
SU321100
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 091-009-21
size
380 × 380 mm
thickness
0.1 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)