Documentos clave
GF08737083
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinónimos:
ZN536100
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 087-370-83
weight
50 g
max. lump size
5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)