GF08181907
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, 8 mm diameter, temper hard
Sinónimos:
FE020268
About This Item
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 081-819-07
diam.
8 mm
thickness
0.18 mm
diameter
8 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)