GF07432196
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m
Sinónimos:
ET301200
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 074-321-96
L
0.5 m
thickness
0.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)