GF07217119
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 2 m, coil width 192 mm
Sinónimos:
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 072-171-19
Longitud
2 m
bobina anchura
192 mm
grosor
0.016 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)