Documentos clave
GF06306656
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Sinónimos:
W 055200
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 063-066-56
L
25 m
diameter
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)