GF05751345
Tin
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, high purity 99.995%
Sinónimos:
SN006031
About This Item
Productos recomendados
assay
99.995%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 057-513-45
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
weight
10 g
max. part. size
150 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)