GF05530980
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 1 m, coil width 315 mm
Sinónimos:
ES301005
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 055-309-80
L
1 m
coil width
315 mm
thickness
0.0005 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)