GF04983497
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity .%
Sinónimos:
AL603102
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 049-834-97
size
100 × 100 mm
thickness
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)