Documentos clave
GF04552185
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
200mm rod, 7.0mm diameter
Sinónimos:
TI017915
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-521-85
L × diam.
200 mm × 7.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)