Key Documents
GF03977781
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE210320
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
annealed
foil (disks)
manufacturer/tradename
Goodfellow 039-777-81
size × thickness
8 mm × 0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)