Merck
GF02703596
Titanium
foil, thickness 0.140 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.6+%
Sinónimos:
TI000382
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
47.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.6%
form
foil
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 027-035-96
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
size
150 × 150 mm
thickness
0.140 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)