GF02225102
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinónimos:
FA140550
About This Item
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 022-251-02
size
25 × 25 mm
thickness
3.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)