GF01908806
Chromium
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.99%
Sinónimos:
CR000220
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 019-088-06
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
size
100 × 100 mm
thickness
1.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)