GF01904172
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 7mm inside diameter, annealed
Sinónimos:
FE217610
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 019-041-72
L × grosor
500 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
10 mm × 7 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)