Merck
GF00803393
Iridium
wire, 0.25 mm diameter, size 100 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
IR005121
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ir
Número de CAS:
Peso molecular:
192.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141720
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 008-033-93
resistividad
4.71 μΩ-cm
tamaño
100 mm
diámetro
0.25 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
densidad
22.65 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)