Merck
GF00653813
Copper
foil, thickness 0.022 mm, length 20 m, coil width 0.45 mm
Sinónimos:
CU000351
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
63.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 006-538-13
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
L
20 m
coil width
0.45 mm
thickness
0.022 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)