DWKFDF124A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 100 mL
Sinónimos:
FDF124A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
round clear PMP flask
Características
class A tolerance
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon FDF124A
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características y beneficios
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)