DWKCPB0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Sinónimos:
CPB0100P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Productos recomendados
Características
class B
graduated
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CPB0100P
capacidad
100 mL , with +/-1mL tolerance
Categorías relacionadas
Aplicación
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características y beneficios
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)