Merck
D96006
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate
≥99%
Sinónimos:
Diethyl pentanedioate, Ethyl glutarate
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2C(CH2)3CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J P Turner et al.
British journal of pharmacology, 104(2), 445-451 (1991-10-01)
1. The effects of L-glutamate diethyl ester (GDEE) HCl, glutarate diethyl ester (GlrDEE) and glutarate dimethyl ester (GlrDME) on depolarizing responses to alpha-amino-3-hydroxy-5- methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA), kainate (Kain), N-methyl-D-aspartate (NMDA) and quisqualate (Quis), and spontaneous paroxysmal discharges (SPDs) were examined. Experiments
Ana-Marija Jagatić Korenika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Commercial sparkling wine production represents a relatively low but important part of the Croatian wine production, especially in the Zagreb county. This study presents the results of volatile aroma compounds profile and organic acid composition of commercial sparkling wine samples