D804
γ-Decanolactone
98%
Sinónimos:
4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?