Merck
D5950
Sigma-Aldrich
Diacetamide
97%
Sinónimos:
Diacetylamine, N-Acetylacetamide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
bp
222-223 °C (lit.)
mp
75.5-76.5 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NC(C)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChI key
ZSBDPRIWBYHIAF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)