Merck
D27608
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenediantipyrine
97%
Sinónimos:
Diantipyrylmethane, Trichachnine monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24N4O2 ·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
406.48
Beilstein/REAXYS Number:
59702
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CN1N(C(=O)C(CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)=C1C)c4ccccc4
InChI
1S/C23H24N4O2.H2O/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14H,15H2,1-4H3;1H2
InChI key
OSBQFBKEVMIGTJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)