D154008
3,5-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
98%
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChI key
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?