D151203
4,4′-Dimethylbiphenyl
97%
Sinónimos:
p,p′-Bitoluene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
bp
295 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14/c1-11-3-7-13(8-4-11)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)