Documentos clave
CLS9944819
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 29.5 mL
Sinónimos:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom tube
tamaño de rosca
18-415
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
without cap
envase
pack of 250
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 99448-19
D.E. × L
19.5 mm × 145 mm
capacidad
29.5 mL
cuello D.E.
18 mm
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)