CLS980018
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 27 mL
Sinónimos:
Corning® 9800
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
packaging
case of 576
pack of 72
manufacturer/tradename
Corning 9800-18
O.D. × L
18 mm × 150 mm
capacity
27 mL
color
clear
suitability
suitable for (test)
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)