CLS7080010
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 10 mm × 75 mm
Sinónimos:
Corning® 70800
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
packaging
case of 200
manufacturer/tradename
Corning 70800-10
diam. × L
10 mm × 75 mm
volume
3 mL
color
clear
Categorías relacionadas
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)