Documentos clave
CLS707101
Pyrex® VISTA volumetric pipette, Class A
volume 1 mL
Sinónimos:
Corning® 70710
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 70710-1
intervalo de medición del volumen
1 mL
capacidad
1 mL
Características y beneficios
Pyrex® VISTA volumetric pipettes, Class A (volume 1 mL) are manufactured to Class A capacity tolerances as indicated by ASTM E-969.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)