CLS706401L
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, Class A
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
case of 2
fabricante / nombre comercial
Corning 70640-1L
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Pyrex® VISTA™ 1L volumetric flasks provide precise volume measurement.
- The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
- The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read.
- The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)