CLS65640500
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 500 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
long
stopper size
19
sterility
non-sterile
feature
closure type ST stopper
packaging
case of 12
pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 65640-500
tol. measuring range
0.20 mL
capacity
500 mL
Categorías relacionadas
General description
Caution
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)