CLS61626500
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 500 mL
Sinónimos:
Corning® 61626
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
feature
autoclavable
cap
packaging
case of 4 ea
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 61626-500
bottle neck diam.
~72 mm
capacity
500 mL
diam. × H
86 mm × 176 mm
fitting
45
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)