CLS61626100
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 100 mL
Sinónimos:
Corning® 61626
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
feature
autoclavable
cap
packaging
case of 4 ea
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 61626-100
bottle neck diam.
~70 mm
capacity
100 mL
diam. × H
56 mm × 100 mm
fitting
45
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)