CLS5600250
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 250 mL
Sinónimos:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
long
sterility
non-sterile
feature
closure type Snap cap
packaging
case of 12
pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 5600-250
tol. measuring range
0.12 mL
capacity
250 mL
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)