CLS3140100
Pyrex® crystallizing dish
capacity 325 mL, O.D. × H ~100 mm × 50 mm
Sinónimos:
Corning® 3140
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 3140-100
D.E. × Al
~100 mm × 50 mm
capacidad
325 mL
Descripción general
- Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
- The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
- Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)