CLS304650
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 50 mL
Sinónimos:
Corning® 3046
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3046-50
tol. measuring range
0.5 mL
volumen
50 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)