CLS2982100
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 100 mL
Sinónimos:
Corning® 2982
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2982-100
tol. measuring range
0.6
volumen
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)