CLS2480600
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 600 mm, joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
laboratory condenser
About This Item
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS29/42
manufacturer/tradename
Corning 2480-600
jacket L
600 mm
Categorías relacionadas
General description
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)