CLS1760125
Pyrex® tall form gas washing bottle, with ST stopper
capacity 125 mL
Sinónimos:
glass bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Características
cap
envase
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1760-125
capacidad
125 mL
diám. × Al
41 mm × 245 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)