CLS17302C
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 45 mL, diam. × H 30 mm × 84 mm
Sinónimos:
storage vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
translucent polypropylene
fabricante / nombre comercial
Corning 1730-2C
diám. × Al
30 mm × 84 mm
volumen
45 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)