CF0041
Urea crosslinker – C4-arm, NHS ester (DSBU, BuUrBU)
Sinónimos:
1,1′-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) 4,4′-(carbonyldiimino)bis[butanoate], Disuccinimidyldibutyric urea
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCCNC(=O)NCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H22N4O9/c22-11-5-6-12(23)20(11)29-15(26)3-1-9-18-17(28)19-10-2-4-16(27)30-21-13(24)7-8-14(21)25/h1-10H2,(H2,18,19,28)
Clave InChI
XZSQCCZQFXUQCY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)