C5267
Calcium phosphate tribasic
34.0-40.0% Ca basis
Sinónimos:
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
solid
concentration
34.0-40.0% Ca
mp
1100 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Categorías relacionadas
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)