BR759800
BRAND® disposable stirring spatula
polystyrene
Sinónimos:
Stirring spatula
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 759800
L × diám.
120 mm × 3 mm
Categorías relacionadas
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)