Documentos clave
BR708134
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
25, 50 and 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
PTFE
descripción
coiled, with safety handle
fabricante / nombre comercial
BRAND 708134
envase
1 ea of
Longitud
~800 mm
capacidad
25, 50 and 100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
Información legal
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)